Learn More
Thermo Scientific™ Precise™ 8 to 16%, Tris-HEPES, Mini, Protein Gel, 12-well
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Thermo Scientific™ Precise Tris-HEPES Gels are precast polyacrylamide gels for protein electrophoresis (PAGE) that use Tris-HEPES running buffer, have long shelf lives, and provide compatibility with different commercial gel tanks.
Highlights:
High-performance – unique running buffer produces excellent separation and high-resolution protein bands that stain easily using coomassie and silver stains
Long shelf life – guaranteed 12-month stability ensures consistent performance for the duration of each package of gels
Fast – 45-minute run-time provides results quickly; transfers efficiently to nitrocellulose and PVDF membranes in just 90 minutes
Large-volume wells – innovative well design accommodates twice the sample volume of typical mini-gel cassette wells (10-well=50μL, 12-well=30μL; 15-well=25μL)
Compatible – cassettes fit many popular mini-gel tanks, and gels can be loaded using standard Laemmli sample loading buffers
Several convenient styles – choose from five gel densities and three well formats
Additional Features:
- Cassette dimensions: 10cm × 8.5cm × 4.5mm
- Gel dimensions: 8cm × 5.8cm × 1mm
- Storage conditions: 1 year at 4°C
- Stacking gel: 4% polyacrylamide
- Buffer system in gel: Tris-HCl, pH 7
- SDS content: none
- Required running buffer: Tris-HEPES-SDS (Part No. 28398)
- Recommended sample buffer: Tris-HCl-SDS (any type)
Spécification
Spécification
| Description | 8-16% Tris-HEPES Gels, 10 x 8.5cm, 12-Well |
| Pourcentage de gel | 8 à 16% |
| Dimensions de gel | Mini |
| Gel Thickness | 4.5 mm |
| Type de gel | Tris-HEPES |
| Séparation de | Protéine |
| Plage de séparation | 14 to 205 kDa |
| Puits | 12 puits |
| Formule | Precast 8 to 16% gradient polyacrylamide gels for SDS-PAGE |
| Quantité | 10/Pk. |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.