Description
PRKCDBP Polyclonal antibody specifically detects PRKCDBP in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigène | PRKCDBP |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Biotin |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | Cavin-3, hSRBC, MGC20400, protein kinase C, delta binding protein, sdr-related gene product that binds to c-kinase, Serum deprivation response factor-related gene product that binds to C-kinase, SRBCprotein kinase C delta-binding protein |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Rabbit polyclonal PRKCDBP antibody was raised against an 17 amino acid peptide near the center of human PRKCDBP. The immunogen is located within amino acids 150 - 200 of PRKCDBP. Amino Acid Squence: ESSDEEPVESRAQRLRRT |
| Méthode de purification | Peptide affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?