Learn More
GM2 Ganglioside Human anti-Human, Clone: L55-81, R&D Systems™
Code produit 18614921 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.05 mg
25 μg
Conditionnement:
0.05mg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18614921 25 μg 25µg
18263997 0.05 mg 0.05mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18614921 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP28127725ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    519.19€
    459.90€ / 25µg
    Save 59.29€
    11% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Human Monoclonal Antibody
GM2 Ganglioside Monoclonal antibody specifically detects GM2 Ganglioside in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay, Cell depletion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène GM2 Ganglioside
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay, Depletion Assay
Classification Monoclonal
Clone L55-81
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Functional, Depletion Assay
Formule PBS
Alias de gène GM2 (ganglioside), Tay-Sachs ganglioside
Espèces hôtes Human
Immunogène L55-81 was prepared by isolating EBV-immortalized peripheral blood B lymphocytes from a human donor with melanoma.
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 25 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgM κ
Gamme de produits Novus