Learn More
Chlorhydrate de propargylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11390408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11390408 5 g 5g
11380408 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11390408 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043775.06
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 15430-52-1 | C3H6ClN | 91.54 g/mol
Propargylamine hydrochloride is a useful intermediates in the preparation of drugs. It is used in pharmaceutical, industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15430-52-1
Formule moléculaire C3H6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 91.54
Numéro MDL MFCD00012907
Clé InChI IKXNIQJDNKPPCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propargylamine hydrochloride, prop-2-yn-1-amine hydrochloride, 2-propynylamine hydrochloride, propargylamine hcl, 2-propynylamine hcl, 3-amino-1-propyne hydrochloride, prop-2-ynylamine hydrochloride, 2-propyn-1-amine, hydrochloride, pubchem18845, acmc-1bvqh
CID PubChem 11205720
Nom IUPAC Prop-2-yn-1-amine ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].NCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Propargylamine hydrochloride
Point de fusion 179°C to 182°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly),methanol,and ethanol.
Poids de la formule 91.54
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre