Learn More
Acide propiolique, TRC
Code produit 30428662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428662 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30428662 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP8278605G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propiolic Acid
CAS 471-25-0
Formule moléculaire C3H2O2
Quantité 5 g
Synonyme 2-Propyne-1-carboxylic Acid, Acetylenecarboxylic Acid, Acetylenemonocarboxylic Acid, Carboxyacetylene, NSC 16152, Propargylic Acid, Propynoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C3H2O2/c1-2-3(4)5/h1H,(H,4,5)
SMILES OC(=O)C#C
Nom IUPAC Acide prop-2-ynoïque
Poids moléculaire (g/mol) 70.05
Poids de la formule 70.0055