Learn More
Propyl isothiocyanate, 98%, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 305310250
Informations supplémentaires : CAS : 628-30-8 Poids : 0.07500kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 1a Pack group : II
Quantité. 25g
Emballage Glass bottle
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10003740
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Spécification
Identifiants chimiques
Propyl isothiocyanate
628-30-8
98%
CH3CH2CH2NCS
MFCD00004823
98%
≥97.5%
C4H7NS
101.17
Spécification
Propyl isothiocyanate
98%
Authentic
1.5030 to 1.5050 (20°C, 589nm)
≥97.5%
C4H7NS
101.17
0.9780g/mL
25g
628-30-8
Glass bottle
Liquid
98%
CH3CH2CH2NCS
MFCD00004823
Clear light yellow
Vidéos
FDS Documentation