Learn More
Perilipin-2/ADFP Antibody (ADFP/1366), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18605937 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18605937 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18605937 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP254313PCP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.11€
    706.65€ / 0.1mL
    Save 90.46€
    11% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Perilipin-2/ADFP Monoclonal antibody specifically detects Perilipin-2/ADFP in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Perilipin-2/ADFP
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Classification Monoclonal
Clone ADFP/1366
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène ADFP, Adipophilin, Adipose differentiation-related proteinadipophilin, ADRP, MGC10598, perilipin 2, perilipin-2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment (around aa 249-376) of human Perilipin-2/ADFP protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q99541)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cardiovascular Biology, Diabetes Research, Epigenetics, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Lipid Droplets, metabolism, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 123
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2b λ
Gamme de produits Novus