Learn More
Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Lunettes de protection
Description
CE QUE VOUS POUVEZ RECYCLER
- Les lunettes de protection professionnelle en plastique
Nombre approximatif d'unités de déchets acceptés :
- Petite : 200
- Moyenne : 510
- Grande : 1000
MERCI DE PAS INCLURE :
- Tout autre équipement de protection individuelle ou équipement de sécurité (EPI).
- Autre type de lunettes.
- Tout déchet considéré comme dangereux (tranchant, inflammable, réactif, corrosif, radioactif, toxique, infectieux ou pathogène) qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement.
- Déchets médicaux, verre cassé, piles, batteries, peintures à l’huile et aérosols
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 15 kg |
| Capacité (impériale) | 33 lb. |
| Couleur | Beige, Green, Red, White |
| Dimensions (L x l x H) | 30.5 x 30.5 x 84 cm |
| Jetable | Single-use |
| Sans latex | Yes |
| Dimensions | Moyen |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Cardboard, Plastic |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?