Learn More
PRPK Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18609518 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18609518 100 μg 100µL
18642759 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18609518 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP299394100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.09€
    307.65€ / 100µL
    Save 36.44€
    10% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
PRPK Polyclonal specifically detects PRPK in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PRPK
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formule 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gène BUD32, C20orf64, chromosome 20 open reading frame 64, dJ101A2, dJ101A2.2, EC 2.7.11.1, Nori-2, Nori-2p, p53-related protein kinase, PRPK, TP53 regulating kinase, TP53-regulating kinase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human PRPK.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Protein Kinase
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 112858
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus