Learn More
R&D Systems™ PS 1145 dihydrochloride
Description
PS 1145 dihydrochloride is a selective IκB kinase (IKK) inhibitor (IC50 = 100 nM). Has no effect on PKA, PKC and CKII activity. Inhibits IκB-α phosphorylation and NFκB activation in HeLa cells. Inhibits NFκB-mediated proinflammatory gene expression in human airway epithelial cells. Enhances TNF-α-induced apoptosis in a multiple myeloma cell line. Attenuates LPS-induced TNF-α production in vivo. Orally active.
Spécification
Spécification
| Pureté | >98% |
| Quantité | 10 mg |
| Type de produit | PS 1145 dihydrochloride |
| Poids moléculaire | 395.67 |
| Gamme de produits | Tocris |
| Inhibiteurs | PS 1145 dihydrochloride |
Usage exclusivement réservé à la recherche
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?