Learn More
PSCA Antibody, R&D Systems™
Code produit 18605194 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
Conditionnement:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18605194 25 μg 25µL
18669694 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18605194 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32142125ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.54€
    119.70€ / 25µL
    Save 23.84€
    16% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PSCA Polyclonal specifically detects PSCA in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigène PSCA
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formule 0.2um filtered solution in PBS
Alias de gène PRO232, prostate stem cell antigen
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human PSCA
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 25 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cellular Markers, Prostate Cancer, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8000
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.