Learn More
Tige en PTFE, 19 mm (0,75 po) de diamètre, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | PTFE rod |
| CAS | 9002-84-0 |
| Conditionnement | Tube |
| Formule moléculaire | (C2F4)n |
| Numéro MDL | MFCD00084455 |
| Quantité | 30 cm |
| SMILES | FC(F)(-*)C(F)(F)-* |
| Poids moléculaire (g/mol) | NaN |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.