Learn More
Cole-Parmer™ PTFE Screen Gaskets
Click to view available options
Diameter (Metric) Outside:
1.27 cm
2.54 cm
3.81 cm
5.08 cm
Mesh Size:
4
10
20
40
100
Dimensione della confezione:
Each
Descrizione
- Pre-filter before critical membrane filters
- Generate turbulence for enhanced mass or heat transfer
- Purify in chromatography applications
Specifica
Specifica
| Mesh Size | 100 |
| Diameter (Metric) Outside | 1.27 cm |
| Material | PTFE |
| Type | Gasket |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto