Läs mer
Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Triangle with Rib Stir Bar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Length (Metric):
12 mm
25 mm
35 mm
50 mm
80 mm
Diameter (Metric):
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
18 mm
Förpackningsstorlek:
Pack of 10
Pack of 5
Beskrivning
- Encapsulated PTFE
- Alnico V Magnet Core
- Polished finish to reduce pick-up and contamination
- Total Chemical Resistance
- High Purity
- Temperature Range -200°C to +280°C
- Easy to clean
Specifikationer
Specifikationer
| Description | Fisherbrand PTFE Triangle with Rib Stir Bar |
| For Use With (Equipment) | Uneven surfaces |
| Temperature Range (Metric) | -200°C to +280°C |
| Diameter (Metric) | 12 mm |
| Length (Metric) | 50 mm |
| Material | PTFE with Alnico V Magnet Core |
| Quantity | 1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering