Learn More
Tocris™ PU 23
Code produit 18765556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18765556 50 mg 50mg
18776526 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18765556 Fournisseur Tocris™ Code fournisseur 6885/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Multidrug resistance protein (MRP) 4 inhibitor
PU 23 is a multidrug resistance protein (MRP) 4 inhibitor. Sensitizes MRP4-overexpressing cells to the anticancer agent 6-Mercaptopurine (Cat. No. 4103; 6-MP) (IC50 values are 14.11 and 6.06 μM in the absence and presence of compound, respectively). Increases accumulation of 6-MP in MRP4-overexpressing cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantité 50 mg
Formule moléculaire C21H19N3O3S2
Poids de la formule 425.52
Type de produit Inhibitor
Pureté 98%