missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD68/SR-D1 Antibody (175), Alexa Fluor™ 532 , R&D Systems™

Code produit 18444019 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18444019 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18444019 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP289835AF532
 Article restreint
Estimated Shipment: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody

CD68/SR-D1 Monoclonal specifically detects CD68/SR-D1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CD68/SR-D1
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 175
Conjugué Alexa Fluor 532
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CD_antigen: CD68, CD68, CD68 antigen, CD68 molecule, DKFZp686M18236, GP110, LAMP4, macrophage antigen CD68, macrosialin, SCARD1, scavenger receptor class D, member 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This CD68/SR-D1 recombinant Antibody (175) was developed against purified, recombinant Human CD68/SR-D1 (P34810-1; Met1-Ser319).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Microglia Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 968
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.