Learn More
NKX3-2 Antibody, mFluor Violet 450 SE, R&D Systems™
Code produit 18444017 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18444017 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18444017 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP176541MFV450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    681.05€
    588.00€ / 0.1mL
    Save 93.05€
    13% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NKX3-2 Polyclonal specifically detects NKX3-2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène NKX3-2
Applications ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué mFluor Violet 450 SE
Dilution Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Bagpipe homeobox protein homolog 1, BAPX1bagpipe homeobox homolog 1 (Drosophila), Homeobox protein NK-3 homolog B, homeobox protein Nkx-3.2, MGC138171, NK3 homeobox 2, NKX3.2, NKX3BSMMD
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide near the center of human BAPX1. The immunogen is located within amino acids 180 - 230 of BAPX1. Amino Acid Squence: EEEPAAPKPRKKRSRAAFS
Méthode de purification Peptide affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cell Biology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 579
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus