missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHISA3 Antibody, Alexa Fluor™ 488, R&D Systems™

Code produit 18444015 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18444015 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18444015 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP222340AF488
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

SHISA3 Polyclonal antibody specifically detects SHISA3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SHISA3
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 488
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène hShisa3, protein shisa-3 homolog, shisa homolog 3 (Xenopus laevis)
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the center of human SHISA3 . The immunogen is located within amino acids 120 - 170 of SHISA3. Amino Acid Squence: AAQPIRFSLRSYQTETL
Méthode de purification Peptide affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 152573
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.