Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Disposable Round Bottom Threaded Culture Tubes with White Marking Spot, without Caps
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10313523 Shop alle Corning produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Capacity (Metric):
7.5 mL
11.5 mL
15.5 mL
19 mL
24 mL
30 mL
Length (Metric):
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (Metric):
13 mm
16 mm
20 mm
Thread Size:
13-415
15-415
18-415
Pakningsstørrelse:
Pack of 1000
Pack of 500
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10313523
Brand: Corning™ 9944716X
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
For tissue culture and general bacteriological work
Designed for both tissue culture and general bacteriological work. Tubes are made of borosilicate glass and are sold without caps.
For caps, see Cat. No. 99999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Design Type Threaded
Capacity (Metric) 19 mL
Length (Metric) 150 mm
Material Borosilicate Glass
Disposable Single-use
For Use With For tissue culture work and general bacteriological use
Label Type White Marking Spot
Packaging Bulk
Thread Size 15-415
Sterility Non-sterile
Graduated No
Diameter (Metric) 16 mm
Closure Type Not Included
Product Type Culture Tube
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.