Learn More
Pyridine-d5, for NMR, packaged in 1.00mL ampoules, 99% atom D, ACROS Organics™
Code produit 10687012 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1.00 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10687012 10 x 1.00 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10687012 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 217360100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-d5
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99 atom % D
Densité 1.0500g/mL
Deutérium (D) 98.5% min.
Eau 0.1% max. (Coulometric)
Quantité 10 x 1.00 mL
CAS 7291-22-7
Formule moléculaire C5H5N
Numéro MDL MFCD00044639
Beilstein 20, III, 2305
Synonyme pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Nom IUPAC (²H₅)pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 84.13
CID PubChem 558519
Poids de la formule 84.14
Qualité NMR