Learn More
Pyrogallol, ACS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369658
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369658 10 g 10g
11359658 50 g 50g
11379658 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11369658 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044152.09
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 87-66-1 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Pyrogallol is used in hair dying and suturing materials dying. It is used as a developing agent in black and white developers, as a metal- complexing agent and is involved in oxygen absorption in gas analysis. It exhibits antiseptic properties. Its alkaline solution is used to absorb oxygen from air, thereby it plays a vital role to calculate the amount of oxygen in air.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-66-1
Formule moléculaire C6H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Numéro MDL MFCD00002192
Clé InChI WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrogallol, 1,2,3-trihydroxybenzene, pyrogallic acid, 1,2,3-benzenetriol, fouramine brown ap, fourrine pg, fourrine 85, pyro, c.i. oxidation base 32, piral
CID PubChem 1057
ChEBI CHEBI:16164
Nom IUPAC benzène-1,2,3-triol
SMILES OC1=CC=CC(O)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrogallol
Point de fusion 131°C to 135°C
Couleur Blanc
Densité 1.45 g/mL
Point d’ébullition 309°C
Odeur Odorless
Quantité 10 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 907431
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,8000
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,water and ether. Slightly soluble in chloroform.
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ACS
Forme physique Poudre