Learn More
Pyruvaldehyde (35 % en vers/eau aqueux), TRC
Code produit 30010938
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010938 10 g 10g
30003437 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30010938 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP99887010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-98-8
Formule moléculaire C3 H4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 72.06
Synonyme Propanal, 2-oxo-, Pyruvaldehyde (8CI), 2-Oxopropanal, 2-Ketopropionaldehyde, 2-Oxopropionaldehyde, Acetylformaldehyde, Acetylformyl, Methylglyoxal, NSC 626580, NSC 79019, Pyroracemic aldehyde, Pyruvic aldehyde, α-Ketopropionaldehyde, Propanal, 2-oxo-, Pyruvaldehyde (8CI), 2-Oxopropanal, 2-Ketopropionaldehyde, 2-Oxopropionaldehyde, Acetylformaldehyde, Acetylformyl, Methylglyoxal, NSC 626580, NSC 79019, Pyroracemic aldehyde, Pyruvic aldehyde, α-Ketopropionaldehyde
Nom IUPAC 2-oxopropanal
SMILES CC(=O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyruvaldehyde
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C3H4O2/c1-3(5)2-4/h2H,1H3
Poids de la formule 72.0211