Learn More
R&D Systems™ QM-FN-SO3
Description
QM-FN-SO3 is a near-infrared aggregation-induced emission active probe for in vivo imaging of amyloid β (Aβ) plaques. Brain penetrant. Excitation and emission maxima (λ) are 488 and 680 nm, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium 3-(4-(Dicyanomethylene)-2-(2-(5-(4-(dimethylamino)phenyl)thiophen-2-yl)vinyl)quinolin-1(4H)-yl)propane-1-sulfonate |
| CAS | 2316820-94-5 |
| Quantité | 2 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Cible | Fluorescent Probes |
| Formule moléculaire | C29H25N4O3S2.Na |
| Pureté | 95% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?