Learn More
Hellma™ Suprasil™ Quartz Ultra-Micro Cell Cuvettes
Click to view available options
Capacity (Metric):
50 μL
100 μL
Closure Material:
PE stopper
Description:
Centre height: 15mm
Centre height: 8.5mm
Unit Size:
Each
Pack of 2
Beskrivning
- Very chemically resistant
- Maintains shape, even at high temperatures up to approximately 1000°C
Specifikationer
Specifikationer
| Type | Ultra-micro Absorption Cell |
| Description | Centre height: 8.5mm |
| Capacity (Metric) | 50 μL |
| Material | Quartz Suprasil |
| Closure Material | PE stopper |
| Path Length | 10 mm |
| Height (Metric) | 45 mm |
| Width (Metric) | 12.5 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering