Learn More
QSOX1/Quiescin Q6 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Code produit 18608101 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18608101 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18608101 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP281797B
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
QSOX1/Quiescin Q6 Polyclonal antibody specifically detects QSOX1/Quiescin Q6 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène QSOX1/Quiescin Q6
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Biotin
Formule PBS
Alias de gène EC 1.8.3.2, FLJ34858, hQSOX, Q6, QSCN6, Quiescin Q6, quiescin Q6 sulfhydryl oxidase 1, sulfhydryl oxidase 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène QSOX1 antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the center of human QSOX1. The immunogen is located within amino acids 360 - 410 of QSOX1. Amino Acid Squence: FKTALDDRKEGAVLAKK
Méthode de purification Peptide affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5768
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus