Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Kocuria rhizophila ATCC™ 9341™
Description
Le Quanti-Cult Plus™ Kocuria rhizophila ATCC™ 9341™ de Thermo Scientific™ se présente sous la forme d’un film de microorganismes conservés à l’intérieur du bouchon d’un flacon en plastique, prêts pour la réhydratation et les procédures de contrôle qualité.
- Aucune dilution de série requise
- Fournit <100 unités formant des colonies (CFU) dans un seul inoculum de 0.1 ml <100 colony forming units (CFUs) in a single 0,1mL inoculum
- Prêts pour la réhydratation
- Pour une utilisation dans les procédures de contrôle qualité
Comprend :
10 flacons d’organismes préservés et 10 flacons de réhydratation.
Spécification
Spécification
| ATCC® | 9341TM* |
| Description | Kocuria rhizophila ATCC™ 9341™ |
| Format | Quanti-Cult Plus |
| Type de produit | Organismes pour le contrôle qualité |
| Classe d’organisme cible | Cocci |
| Type de test | CQ quantitatif |
| Type d’emballage | 100 tests / kit |
| Quantité | 100 tests/kit |
| Désignation des souches | Souche FDA PCI 1001 |
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.