Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Sample Processing Kit, blood samples
Beschreibung
This QuantiGene Sample Processing Kit for blood samples contains reagents and instructions for the preparation of cell lysates from whole blood samples for use in QuantiGene Singleplex and QuantiGene Plex assays for RNA or DNA targets.
- Easy to follow instructions
- Preserves the integrity of the RNA/DNA without degradation
- Choose the method that matches your whole blood or dried blood spot sample
What you get
The kit contains our proprietary lysis mixture, proteinase K, and detailed instructions for preparing whole blood from heparin, citrate, or EDTA tubes, PAXgene blood RNA tubes, Tempus™ blood RNA tubes, or from dried blood spots prepared from standard anticoagulant venous blood or finger sticks.
Spezifikation
Spezifikation
| Contenu et stockage | • 5 mélanges de lyse de 50 ml, conserver entre 15 et 30°C • 5 x protéinase K de 3,25 ml (50 µg / µl), conserver à –20°C. |
| Format | Kit |
| Type d’échantillon | Sang |
| Gamme de produits | QuantiGene |
| Type de produit | Kit de traitement d’échantillons |
| Quantité | 5 x 75 mL |
| Conditions d’expédition | Glace bleue |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.