Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Sample Processing Kit, blood samples
Code produit 31942694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 plaques
2 plaques
5 x 75 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31942694 5 x 75 mL 1 pièce
32044639 2 plaques 2 pièces
32045382 10 plaques 10 pièces
32044491 5 x 75 mL 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31942694 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur QS0112
 Article restreint
Estimated Shipment: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This QuantiGene Sample Processing Kit for blood samples contains reagents and instructions for the preparation of cell lysates from whole blood samples for use in QuantiGene Singleplex and QuantiGene Plex assays for RNA or DNA targets.
This QuantiGene Sample Processing Kit for blood samples contains reagents and instructions for the preparation of cell lysates from whole blood samples for use in QuantiGene Singleplex and QuantiGene Plex assays for RNA or DNA targets.
  • Easy to follow instructions
  • Preserves the integrity of the RNA/DNA without degradation
  • Choose the method that matches your whole blood or dried blood spot sample
What you get
The kit contains our proprietary lysis mixture, proteinase K, and detailed instructions for preparing whole blood from heparin, citrate, or EDTA tubes, PAXgene blood RNA tubes, Tempus™ blood RNA tubes, or from dried blood spots prepared from standard anticoagulant venous blood or finger sticks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenu et stockage • 5 mélanges de lyse de 50 ml, conserver entre 15 et 30°C
• 5 x protéinase K de 3,25 ml (50 µg / µl), conserver à –20°C.
Format Kit
Type d’échantillon Sang
Gamme de produits QuantiGene
Type de produit Kit de traitement d’échantillons
Quantité 5 x 75 mL
Conditions d’expédition Glace bleue
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.