Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Sample Processing Kit, blood samples
Description
This QuantiGene Sample Processing Kit for blood samples contains reagents and instructions for the preparation of cell lysates from whole blood samples for use in QuantiGene Singleplex and QuantiGene Plex assays for RNA or DNA targets.
- Easy to follow instructions
- Preserves the integrity of the RNA/DNA without degradation
- Choose the method that matches your whole blood or dried blood spot sample
What you get
The kit contains our proprietary lysis mixture, proteinase K, and detailed instructions for preparing whole blood from heparin, citrate, or EDTA tubes, PAXgene blood RNA tubes, Tempus™ blood RNA tubes, or from dried blood spots prepared from standard anticoagulant venous blood or finger sticks.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • Mélange de lyse de 10 ml, conserver entre 15 et 30°C • Protéinase K de 625 µl (50 µg / µl), conserver à –20°C. |
| Format | Kit |
| Type d’échantillon | Sang |
| Gamme de produits | QuantiGene |
| Type de produit | Kit de traitement d’échantillons |
| Quantité | 2 plaques |
| Conditions d’expédition | Glace bleue |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.