Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Sample Processing Kit, FFPE samples
Code produit 31942263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 échantillons
10 échantillons
25 échantillons
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31942263 100 échantillons 1 pièce
32044511 10 échantillons 1 pièce
32044368 25 échantillons 1 pièce
32045044 100 échantillons 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31942263 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur QS0109
 Article restreint
Estimated Shipment: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The QuantiGene Sample Processing Kit for formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) samples contains reagents and instructions for the preparation of tissue homogenates from FFPE tissue samples for use in QuantiGene Singleplex and QuantiGene Plex assays for RNA or DNA targets.
The QuantiGene Sample Processing Kit for formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) samples contains reagents and instructions for the preparation of tissue homogenates from FFPE tissue samples for use in QuantiGene Singleplex and QuantiGene Plex assays for RNA or DNA targets. H&E stained slides are compatible with QuantiGene assays.
  • Easy to follow instructions
  • Preserves the integrity of the RNA/DNA without degradation
  • Choose the method that matches your FFPE tissue sample
What you get
The QuantiGene Sample Processing Kit for FFPE samples contains our proprietary homogenizing solution, proteinase K, and detailed instructions for preparing tissue homogenates from FFPE tissue sections.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Solution d’homogénéisation de 75 ml, conserver entre 15 et 30ºC
• Protéinase K de 360 µl (50 µg / µl), conserver à –20ºC.
Format Kit
Type d’échantillon FFPE
Gamme de produits QuantiGene
Type de produit Kit de traitement d’échantillons
Quantité 100 échantillons
Conditions d’expédition Glace bleue