Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Sample Processing Kit, tissues
Code produit 31941713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 échantillons
10 échantillons
25 échantillons
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31941713 100 échantillons 1 pièce
32044554 10 échantillons 1 pièce
32045154 25 échantillons 1 pièce
32045111 100 échantillons 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31941713 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur QS0106
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The QuantiGene Sample Processing Kit for tissues contains reagents and instructions for the preparation of tissue homogenates from fresh or frozen animal or plant tissues for use in QuantiGene Singleplex and QuantiGene Plex assays for RNA or DNA targets.
The QuantiGene Sample Processing Kit for tissues contains reagents and instructions for the preparation of tissue homogenates from fresh or frozen animal or plant tissues for use in QuantiGene Singleplex and QuantiGene Plex assays for RNA or DNA targets.
  • Easy to follow instructions
  • Preserves the integrity of the RNA/DNA without degradation
  • Choose the method that matches your tissue sample
What you get
The QuantiGene Sample Processing Kit for tissues contains our proprietary homogenizing solution, proteinase K, and detailed instructions for preparing homogenized tissue from a variety of tissue sources.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Solution d’homogénéisation de 75 ml, conserver entre 15 et 30ºC
• Protéinase K de 360 µl (50 µg / µl), conserver à –20ºC.
Format Kit
Type d’échantillon Tissus
Gamme de produits QuantiGene
Type de produit Kit de traitement d’échantillons
Quantité 100 échantillons
Conditions d’expédition Glace bleue