Learn More
Quickfit™ Multi-coil condenser, large scale
Product Code. 15507760
Click to view available options
Length (Metric):
440 mm
660 mm
Unit Size:
Pack of 2
Product Code. 15507760
Brand: Quickfit C13/55/2
Only null left
Add to basket
Add to basket
Features double coil design with common water inlet.
  • Suitable for pilot plant work
  • Glass side arms accept tubing with an internal diameter of 18mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
For Use With (Application) Suitable for pilot plant work
Length (Metric) 660 mm
Standard Taper Joint No 34/35
Material Borosilicate Glass
Type Double Coil Condenser
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt