Learn More
Quickfit™ Multiple Glass Joint Adapter with Three Necks
Product Code. 11312035
Klik for at se tilgængelige muligheder
Cone Size:
24/29
Pakningsstørrelse:
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11312035
Brand: Quickfit MA4/23
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Fit three apparatus together leak-tight. The QuickFit™ multiple joint adapter with three necks is the perfect choice.
With three necks:
  • Two vertical
  • One at 45°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cone Size 24/29
Product Type Multiple adapter
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.