Learn More
Quickfit™ Joint torique de rechange pour presse-étoupe d’agitateur en PTFE
Code produit 12959413
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Presse-étoupe d’agitateur en PTFE
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12959413 Presse-étoupe d’agitateur en PTFE 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12959413 Fournisseur Quickfit Code fournisseur ST4R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.47€
    24.34€ / Pack of 10
    Save 6.13€
    20% Off
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour presse-étoupe d’agitateur en PTFE
  • Pour presse-étoupes d’agitateur en PTFE
  • S’adapte à un arbre d’agitateur de 6 mm
  • 10/boîte
Spécification
À utiliser avec (équipement) Presse-étoupe d’agitateur en PTFE
Type de produit Joint torique
Dimensions 6 mm