missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quickfit™ Receiver with Vented Bend

Product Code. 11342095
Click to view available options
Height (Metric):
80 mm
106 mm
120 mm
Cone Size:
14/23
19/26
24/29
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11342095

Brand: Quickfit RA2/22

Only null left
Add to basket
Add to basket
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Receive distillate in a round bottomed flask. The QuickFit™ reciever is jointed with ventend bend to avoid the problems of closed systems.

Receive distillate in a round bottomed flask. The QuickFit™ reciever is jointed with ventend bend to avoid the problems of closed systems.

  • Bend with vent
  • With sidearm to provide vent to atmosphere
  • Avoids the problems of closed systems
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material Borosilicate Glass
Height (Metric) 106 mm
Height (English) 4.17 in.
Includes Side arm
Cone Size 19/26
Product Type Receiver Adapter
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt