Learn More
Quickfit™ Weighing Bottles with Ground Glass Stoppers
Código de producto. 12431041
Click to view available options
Capacity (Metric):
8 mL
10 mL
20 mL
25 mL
40 mL
60 mL
100 mL
Form:
Squat
Tall
Tamaño de la unidad:
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12431041
Marca: Pyrex WB35/70
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Manufactured from chemically inert Pyrex™ Borosilicate Glass and complies with DIN 12605. Quickfit™ Weighing Bottles with Ground Glass Stoppers are available in a variety of capacities with choice of squat or tall form bottles.
  • Complies with DIN 12605
  • Chemically inert Pyrex™ Borosilicate Glass
  • Lightweight construction with ground glass stoppers
  • Choice of squat or tall form bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacity (Metric) 40 mL
Form Tall
Includes Ground glass stopper
Material Borosilicate Glass
Certifications/Compliance DIN 12605
Closure Included Yes
Height (Metric) 70 mm
Closure Material Ground Glass
Diameter (Metric) 35 mm
Closure Type Stopper
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado