Learn More
Sel de sodium à l’acide quinaldique, TRC
Code produit 30409608
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30409608 250 mg 250mg
30418142 2.5 g -
30409752 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30409608 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ585008250MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16907-79-2
Formule moléculaire C10H6NNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.15
Nom IUPAC sodium ; Quinoline-2-carboxylate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)c1ccc2ccccc2n1
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinaldic Acid Sodium Salt
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H7NO2.Na/c12-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9;/h1-6H,(H,12,13);/q;+1/p-1
Poids de la formule 195.0296