Learn More
Quinapril hydrochloride, 98%
Code produit 15494399
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494399 100 mg 100mg
15474399 1 g 1g
15484399 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15494399 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61913.MC
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Angiotensin-converting enzyme inhibitor | CAS: 82586-55-8 | C25H31ClN2O5 | 474.982 g/mol
Angiotensin-converting enzyme inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82586-55-8
Formule moléculaire C25H31ClN2O5
Poids moléculaire (g/mol) 474.982
Numéro MDL MFCD00889215
Clé InChI IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N
Synonyme quinapril hydrochloride, accupril, accuprin, acequin, quinazil, korec, quinapril hcl, lidaltrin, acuitel, ectren
CID PubChem 54891
ChEBI CHEBI:8714
Nom IUPAC (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride
SMILES CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(C)C(=O)N2CC3=CC=CC=C3CC2C(=O)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinapril hydrochloride
Point de fusion 120°C to 130°C
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Merck Index 14,8051
Poids de la formule 474.99
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solid