Learn More
Acide (R)-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphthoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15463747
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
15463747 250 mg 250mg
11382749 1 g 1g
11392749 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15463747 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27673.MD
 Article restreint
Estimated Shipment: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 23357-47-3 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
It is a palonosetron intermediate. Tetrahydronaphthoic acid is used for the construction of sterically constrained protein turn models.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un palonosétron intermédiaire. L’acide tétrahydronaphthoïque est utilisé pour la construction de modèles de rotations protéiques à contrainte stérique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23357-47-3
Formule moléculaire C11H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.215
Numéro MDL MFCD07368364
Clé InChI VDLWTJCSPSUGOA-SNVBAGLBSA-N
Synonyme r-1,2,3,4-tetrahedro-naphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahydronaphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahydro-naphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, r-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahedronaphthoic acid, 1r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1r, pubchem5734, r-1,2,3,4-tert-ahydro naphthoic acid
CID PubChem 12598147
Nom IUPAC Acide (1R)-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-carboxylique
SMILES C1CC(C2=CC=CC=C2C1)C(=O)O
Specifica
Nom chimique ou matériau (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Point de fusion 56°C to 58°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Rotation optique +12° (c=1 in Ethanol)
Poids de la formule 176.22
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.