Learn More
(R)-(-)-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphthylamine, ChiPros™ 99+ %, ee 98+ %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
La (R)-(-)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphthylamine est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants. Les amines chirales jouent un rôle important dans la synthèse organique stéréosélective. elles sont utilisées directement comme agents de résolution, blocs de construction ou auxiliaires chiraux.
Solubilité
Soluble dans l’eau (6,91 g/l à 25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine |
| Densité | 1.035 |
| Point d’ébullition | 118°C to 120°C (8 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Notes de pourcentage du dosage | ee ≥98 % |
| Indice de réfraction | 1.5645 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 4231302 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (6.91g/L at 25°C). |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.