Learn More
(R)-1-(3-bromophényl)éthylamine, ChiPros™, 99 %, ee, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-1-(3-Bromophenyl)ethylamine |
| Densité | 1.33 |
| Point d’ébullition | 96°C (4 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Notes de pourcentage du dosage | ee ≥98 % |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN2735 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Rotation optique | +22° (Neat) |
| Poids de la formule | 200.08 |
| Afficher plus |