Learn More
(R)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Reactant in the synthesis of diamino derivatives of [1, 2, 4] triazolo [1, 5-a][1, 3, 5] triazine(potent and selective adenosine A2A receptor antagonists).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif dans la synthèse des dérivés diamino de [1, 2, 4] triazolo [1, 5-a][1, 3, 5] triazine (antagonistes puissants et sélectifs des récepteurs A2A d’adénosine).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine |
| Point d’ébullition | 98°C to 110°C (1 mmHg) |
| Quantité | 250 mg |
| Numéro UN | UN2735 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Rotation optique | +47° (c=1 in Chloroform) |
| Poids de la formule | 200.28 |
| Pourcentage de pureté | 97% |