Learn More
(R)-(-)-2-benzylamino-1-butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11409500 1 g 1g
11499490 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11409500 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50328.03
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 6257-49-4 | Molecular Formula: C11H17NO | Molecular Weight: 179.263 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6257-49-4
Formule moléculaire C11H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 179.263
Numéro MDL MFCD00085354
Clé InChI PGFBTQBTIYCCFJ-LLVKDONJSA-N
Synonyme r-2-benzylamino butan-1-ol, 2r-2-benzylamino butan-1-ol, r---2-benzylamino-1-butanol, r-2-benzylamino-1-butanol, 2-benzylamino-1-butanol #, r---n-benzyl-2-amino-1-butanol, 2r-2-phenylmethyl amino-1-butanol, pound r pound c---2-benzylamino butan-1-ol
CID PubChem 927306
Nom IUPAC (2R)-2-(benzylamino)butane-1-ol
SMILES CCC(CO)NCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-Benzylamino-1-butanol
Quantité 1 g
Poids de la formule 179.26
Pourcentage de pureté 99%