Learn More
(R)-3-(2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetoxy)-1-(3-phenoxypropyl)quinuclidin-1-ium bromide, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30965532
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
1 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30965532 250 mg
30962874 25 mg
30959730 100 mg
30957628 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30965532 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD112529250mg
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-3-(2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetoxy)-1-(3-phenoxypropyl)quinuclidin-1-ium bromide
CAS 320345-99-1
Formule moléculaire C26H30BrNO4S2
Numéro MDL MFCD09954105
Quantité 250 mg
SMILES O=C(O[C@H]1C[N+]2(CCCOC3=CC=CC=C3)CCC1CC2)C(C4=CC=CS4)(O)C5=CC=CS5.[Br-]
Poids moléculaire (g/mol) 564.55
Pourcentage de pureté 98%