Learn More
Dichlorhydrate de (R)-(+)-3-(Diméthylamino)pyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine dihydrochloride |
| Point de fusion | 194°C to 197°C |
| Quantité | 250 mg |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Rotation optique | +3.1° (c=1 in Water) |
| Poids de la formule | 187.11 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.