Learn More
(R)-Glycidyl butyrate, 92-94%, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 252830050
Informations supplémentaires : CAS : 60456-26-0 Poids : 0.05500kg
Quantité. 5g
Emballage Glass bottle
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10003310
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Spécification
Identifiants chimiques
(R)-Glycidyl butyrate
60456-26-0
100.0
92-94%
144.17
92-94%
92.0
≥92%
C7H12O3
MFCD00075120
Spécification
(R)-Glycidyl butyrate
60456-26-0
100.0
Liquid
92-94%
C7H12O3
MFCD00075120
-29° to -32° (20°C, 589nm) (neat)
− 30.00 (20.00°C c=neat)
5g
92-94%
92.0
Authentic
≥92%
Glass bottle
144.17
1.4270 to 1.4290 (20°C, 589nm)
1.0350g/mL
Clear colorless to slightly yellow
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • (R)-Glycidyl butyrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documentation