Learn More
R&D Systems™ Human ELFN1 (NP_001122108) VersaClone cDNA
Product Code. 18759008
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Unit Size:
10µg
Product Code. 18759008
Brand: R&D Systems™ RDC1035
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Extracellular Leucine-Rich Repeat And Fibronectin Type III Domain Containing 2
The Human ELFN1 (NP_001122108) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for ELFN1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The ELFN1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Ordreinfo
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene Alias PPP1R28, USP17L7
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Quantity 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.