Learn More
R&D Systems™ (R)-(-)-α-Methylhistamine dihydrobromide
Description
Very potent, high affinity H3 agonist (KD = 50.3 nM) that displays > 200-fold selectivity over H4 receptors. Inhibits H3-mediated histamine synthesis and release in the CNS and stimulates H4-mediated eosinophil shape change (EC50 = 66 nM).
S-enantiomer also available.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-(-)-α-Methylhistamine dihydrobromide |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Poids de la formule | 287 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 286.999 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?