Learn More
(R,R)-1,2-di(1-naphtyl)-1,2-dichlorhydrate dʼéthanediamine, 95 %, ee 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11301889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11301889 1 g 1g
15477535 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11301889 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25989.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1055301-17-1
Formule moléculaire C22H22Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 385.332
Numéro MDL MFCD09265310
Clé InChI SHNGCXWOHADIKG-XZHZQXPNSA-N
Synonyme r,r-bis-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, r,r-bis-4-methoxyphenyl ethylenediamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 1-naphthyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, r,r-1,2-di 1-naphthyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, 1r,2r-1,2-bis naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, r,r-1,2-di 1-naphthyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee
CID PubChem 45925673
Nom IUPAC (1R,2R)-1,2-dinaphthalen-1-yléthane-1,2-diamine ; dichlorhydrate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C(C(C3=CC=CC4=CC=CC=C43)N)N.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (R,R)-1,2-Di(1-naphthyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Notes de pourcentage du dosage ee 99 %
Quantité 1 g
Poids de la formule 385.35
Pourcentage de pureté 95%