Learn More
STEMCELL Technologies R848
Description
- R848 is an imidazoquinoline and agonist of Toll-like receptors (TLRs) 7 and 8
- It mimics the pathogen-associated molecular patterns that activate immune cells through TLR7 and TLR8, and thereby acts as an immune-response modifier
- It demonstrates potent anti-tumor and anti-viral properties (IC50 = 4.2 μM; Seganish et al.) which appear to be mediated predominantly through the induction of cytokines, including interferon (IFN)-α and interleukin (IL)-12 due to stimulation of monocytes, macrophages, and dendritic cells (Bernstein et al.; Hattermann et al.; Nian et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 144875-48-9 |
| Synonyme | Resiquimod; S 28463 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule moléculaire | C17H22N4O2 |
| Pureté | ≥98% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?