Description
- Pour le stockage de lames de microscope de grande taille jusqu’à 76 x 51 mm
- Pour le stockage de blocs de paraffine dans des boîtes en carton et des cassettes Super Mega
- Pour le stockage de transparences photographiques et la plupart des boîtes à grille utilisées en microscopie électronique
- Si un tiroir est équipé du séparateur Raymond A Lamb, deux rangées de 76 x 26 lames peuvent être stockées
- Capacité de 1500 ou 3000 lames selon le modèle
Spécification
Spécification
| Type | Armoire de classement des lames |
| Capacité de lame | 3000 |
| Couleur | Vert |
| L’appareil peut contenir | 3000 Slides |
| Longueur (métrique) de lame | 76 mm |
| Matériau | Boîte en carton, acier, bloc en cire de paraffine |
| Largeur (métrique) de lame | 26/51 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?